Merck
669040
Sigma-Aldrich
2,5-双[2-(N,N-二乙基氨基)-乙氧基]-1,4-二溴苯
别名:
2,5-双[3-(N,N-二乙基氨基)-1-氧杂丙基]-1,4-二溴苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H30Br2N2O2
分子量:
466.25
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
mp
58-63 °C
SMILES字符串
CN(C)CCOc1cc(Br)c(OCCN(C)C)cc1Br
InChI
1S/C14H22Br2N2O2/c1-17(2)5-7-19-13-9-12(16)14(10-11(13)15)20-8-6-18(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
ROMKKPMBKLIRCX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)