Merck
668125
Sigma-Aldrich
乙基磺酸,聚合物键合型
30-70 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g S loading
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
标记范围
2.0-2.5 mmol/g S loading
粒径
30-70 mesh
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)