方案
98%
表单
solid
mp
235-239 °C
SMILES字符串
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)nc2
InChI
1S/C13H14BrN3O3/c1-3-20-12(18)10-7(2)16-13(19)17-11(10)8-4-5-9(14)15-6-8/h4-6,11H,3H2,1-2H3,(H2,16,17,19)
InChI key
ZZYCUXWANLPLHH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3