Merck
667668
Sigma-Aldrich
1H-苯并三唑-1-羧酸甲酯,3-氧化物
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O3
CAS号:
分子量:
193.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
128 °C (dec.)
SMILES字符串
COC(=O)n1n[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8(12)10-6-4-2-3-5-7(6)11(13)9-10/h2-5H,1H3
InChI key
FJAORCXXKUNDMQ-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)