About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O
CAS号:
分子量:
161.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
46-50 °C
SMILES字符串
CC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O/c1-6(12)11-8-5-3-2-4-7(8)9-10-11/h2-5H,1H3
InChI key
NIIUIBKEGRPPDK-UHFFFAOYSA-N
应用
1-乙酰基-1H-苯并三唑可作为反应剂用于制备:
- 1-芳基-1H-1,2,3-苯并三唑(与二芳基碘鎓盐通过C-N活化反应生成)。
- N-取代-2-((1-和2-苯并三唑基)甲基)-3-丙烯酸酯(在K2CO3存在下,与Baylis-Hillman乙酸酯反应形成)。
- 在硫氢化钠 (NaSH) 水溶液中,通过硫解作用得到硫代酸和硫代氨基酸。
用于以下反应的反应物:
- 在 K2CO3 存在下,通过咪唑烷酮的酰化制备 N-酰基咪唑烷酮
- DMSO/四丁基氟化铵三水合物中纤维素的酰化作用
Stereoselective and regioselective synthesis of N-substituted methyl 2-((azolyl) methyl)-3-arylacrylates from Baylis-Hillman acetates
AK OZENC, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 41(3), 323-334 (2017)
Catalyst-and organic solvent-free synthesis of thioacids in water
Elagawany M, et al.
Tetrahedron Letters, 60(30), 2018-2021 (2019)
Cu-catalyzed arylation of 1-acyl-1H-1, 2, 3-Benzotriazoles via C-N activation
Zhang W, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 895, 64-67 (2019)