Merck
667331
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲氧基苯并噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6ClNOS
CAS号:
分子量:
199.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
52-56 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)