Merck
667080
Sigma-Aldrich
5a(S),10b(R)-5a,10b-二氢-2-(五氟苯基)-4H,6H-茚并[2,1-b][1,2,4]三唑并[4,3-d][1,4]噁嗪鎓四氟硼酸
97%
别名:
2-五氟苯基-6.10b-二氢-4H,5aH-5-氧代-3,10c-二氮杂-2-氮鎓环戊并[c]芴四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H11BF9N3O
分子量:
467.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
235 °C (dec.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2c[n@H]3[C@H]4[C@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C18H11F5N3O.BF4/c19-12-13(20)15(22)18(16(23)14(12)21)26-7-25-11(24-26)6-27-10-5-8-3-1-2-4-9(8)17(10)25;2-1(3,4)5/h1-4,7,10,17H,5-6H2;/q+1;-1/t10-,17+;/m0./s1
InChI 密鑰
CPCMDOOTVHDRTM-OUYNRQGDSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3