About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O
CAS号:
分子量:
98.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.443
密度
0.886 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(O)CC#C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI key
AJYGRAORQSCNED-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
109.9 °F - closed cup
闪点(°C)
43.3 °C - closed cup