化驗
≥95%
形狀
solid
mp
156-160 °C
官能基
bromo
fluoro
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI 密鑰
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3