Merck
665975
Sigma-Aldrich
苯并[b]噻吩-3-甲腈
97%
别名:
3-氰基苯并噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5NS
CAS号:
分子量:
159.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
71-75 °C
SMILES字符串
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
InChI key
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)