Merck
665746
Sigma-Aldrich
4-戊基苯甲酸-4-戊基苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H30O2
CAS号:
分子量:
338.48
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
liquid crystal
mp
34-38 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
InChI key
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)