About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26O2
CAS号:
分子量:
310.43
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
97%
表单
liquid crystal
折射率
n20/D 1.543
密度
0.989 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
InChI key
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter