化驗
97%
形狀
liquid crystal
mp
53-57 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCCCC)cc2
InChI
1S/C26H36O3/c1-3-5-7-8-9-11-21-28-24-19-15-23(16-20-24)26(27)29-25-17-13-22(14-18-25)12-10-6-4-2/h13-20H,3-12,21H2,1-2H3
InChI 密鑰
BDTRDPSFINNZRW-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3