Merck
665673
Sigma-Aldrich
2-溴-6-甲基苯甲酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CC6H3(Br)CO2H
CAS号:
分子量:
215.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
108-112 °C
SMILES 字串
Cc1cccc(Br)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
ICXBPDJQFPIBSS-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves