Merck
665657
Sigma-Aldrich
2,3-双(三氟甲基)吡啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3F6N
CAS号:
分子量:
215.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.393
bp
85 °C/18 mmHg
密度
1.498 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
InChI 密鑰
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.1 °F - closed cup
閃點(°C)
70.6 °C - closed cup