Merck
665606
Sigma-Aldrich
4-氟哌啶盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10FN · HCl
CAS号:
分子量:
139.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
163-167 °C
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)