Merck
665215
Sigma-Aldrich
4-氯苯甲酸-苯基-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH5O2Cl
分子量:
162.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
238-241 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
XRHGYUZYPHTUJZ-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
458.6 °F - closed cup
閃點(°C)
237 °C - closed cup