Merck
665088
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Boc-3-乙酰氨基吡咯烷
97%
别名:
(3S)-3-(乙酰氨基)-1-吡咯烷羧酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20N2O3
分子量:
228.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -18°, c = 3.5 in methanol
mp
86-90 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
SLFZPSKIMUPQSR-VIFPVBQESA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)