Merck
664952
Sigma-Aldrich
2-硝基-4-三氟甲基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4F3NO3
分子量:
219.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
41-45 °C
官能团
aldehyde
fluoro
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO3/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(3-6)12(14)15/h1-4H
InChI key
CTSYMGKKRHIYIH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)