Merck
663786
Sigma-Aldrich
NN-二乙基-H-吲哚-1-甲酰胺
97%
别名:
吲哚-1-羧酸二乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N2O
分子量:
216.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.575
bp
140-147 °C/0.8 mmHg
密度
1.089 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCN(CC)C(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-14(4-2)13(16)15-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
DNEILLNCDATSFX-UHFFFAOYSA-N
應用
  • reactant in preparation of substituted indoles via ortho-metalation and Suzuki-Miyaura cross coupling
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup