About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrFO2
CAS号:
分子量:
233.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
87-91 °C
SMILES字符串
Oc1ccc(F)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI key
QFYYHGPQMZTLRB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves