Merck
663476
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-硝基苯甲酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
182.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
207-211 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3