Merck
662690
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-甲基吡啶
97%
别名:
3-Amino-2-picoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2
CAS号:
分子量:
108.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
114-119 °C
SMILES字符串
Cc1ncccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,7H2,1H3
InChI key
ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)