Merck
662542
Sigma-Aldrich
2-乙酰基-6-甲氧基吡啶
97%
别名:
2-甲氧基-6-乙酰基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO2
CAS号:
分子量:
151.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
沸点
85 °C/0.2 mmHg
mp
40-44 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
COc1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-4-3-5-8(9-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
XPJALZRCJQKJKB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)