Merck
662259
Sigma-Aldrich
2,3-二氢-1,4-苯并二噁烷-2-羧酸乙酯
97%
别名:
1,4-苯并二噁烷-2-甲酸乙酯, 2,3-二氢-1,4-苯并二烷-2-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O4
分子量:
208.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.523
bp
88-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.208 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-13-11(12)10-7-14-8-5-3-4-6-9(8)15-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
DDIGEMWIKJMEIU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)