Merck
662038
Sigma-Aldrich
4-[(2′,6′-二异丙基苯氧基)甲基]苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H25BO3
分子量:
312.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
186-192 °C
SMILES字符串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCc2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C19H25BO3/c1-13(2)17-6-5-7-18(14(3)4)19(17)23-12-15-8-10-16(11-9-15)20(21)22/h5-11,13-14,21-22H,12H2,1-4H3
InChI key
IYHHUWVULUSILI-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)