Merck
661899
Sigma-Aldrich
2,5-二溴苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4Br2O
CAS号:
分子量:
263.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
88-92 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
InChI 密鑰
BQBXKWGMPUCSQV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges