Merck
661724
Sigma-Aldrich
乙烯基三甲基硅烷
≥99.5%
别名:
三甲基(乙烯基)硅烷, 乙烯基三甲基硅烷, (三甲基硅基)乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCHCH2
CAS号:
分子量:
100.23
Beilstein:
956572
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
4.44 psi ( 20 °C)
方案
≥99.5%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
沸点
55 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
铑(I) 催化下制备甲硅烷基醚。
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-11.2 °F
闪点(°C)
-24 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jung-Woo Park et al.
Organic letters, 9(20), 4073-4076 (2007-09-11)
Highly efficient O-silylation of alcohol with vinylsilane was developed using a catalyst system consisting of [(COE)(2)RhCl](2) and HCl. In this reaction, a key intermediate is chlorosilane, generated from vinylsilane and HCl, which can be regenerated in the catalytic cycle. Various