Merck
661260
Sigma-Aldrich
4-(4-甲氧基苯氧基)苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H4OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
228.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
58-62 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-11(10-15)3-5-13/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
XXZKVKMXUPYUTR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves