Merck
661198
Sigma-Aldrich
(2R)-2-氨甲酰基吡咯烷-1-甲酸叔丁酯
97%
别名:
(S)-2-(氨基羰基)-1-吡咯烷羧酸 1,1-二甲基乙酯, N-(叔丁氧基羰基)脯氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2O3
CAS号:
分子量:
214.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
104-108 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
InChI key
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)