Merck
660620
Sigma-Aldrich
2,3,6-三氟-4-(三氟甲基)吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6HF6N
CAS号:
分子量:
201.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.377
bp
102-104 °C
密度
1.563 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Fc1cc(c(F)c(F)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF6N/c7-3-1-2(6(10,11)12)4(8)5(9)13-3/h1H
InChI 密鑰
DODFHNWFNCGXOW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup