Merck
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-氨基吡咯烷
97%
别名:
(S)-1-苄氧羰基-3-氨基吡咯烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N2O2
分子量:
220.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.548
bp
315 °C
密度
1.155 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
SMILES 字串
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)