Merck
659843
Sigma-Aldrich
6-氯-3-吡啶硼酸频哪醇酯
97%
别名:
2-氯-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BClNO2
分子量:
239.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
86-90 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
InChI key
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)