化驗
97%
形狀
solid
mp
167-171 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI 密鑰
YVVCMTFJWOYNJW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves