Merck
659487
Sigma-Aldrich
4-(4-氟苯氧基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4OC6H4CO2H
分子量:
232.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
171-175 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9FO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
YYKALFXKRWCSLY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)