Merck
659363
Sigma-Aldrich
5-氨基-1-(3-氯苯基)-1H-吡唑-4-腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7ClN4
CAS号:
分子量:
218.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
183-187 °C
SMILES 字串
Nc1c(cnn1-c2cccc(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-2-1-3-9(4-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
InChI 密鑰
VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)