Merck
659266
Sigma-Aldrich
2,6-二甲氧基吡啶-3-甲腈
97%
别名:
2,6-二甲氧基-3-氰基吡啶, 2,6-二甲氧基尼古丁腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2O2
分子量:
164.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
94-98 °C
SMILES字符串
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)