Merck
659029
Sigma-Aldrich
1-(4-溴苯基)-3-苯基吡唑-4-丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H15BrN2O2
CAS号:
分子量:
371.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
143-147 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-7-9-16(10-8-15)21-12-14(6-11-17(22)23)18(20-21)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7-10,12H,6,11H2,(H,22,23)
InChI 密鑰
LAQITLKSECQDHZ-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3