About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8BrIN2
CAS号:
分子量:
399.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
212-216 °C
SMILES字符串
Brc1ccc(cc1)-c2cn3cc(I)ccc3n2
InChI
1S/C13H8BrIN2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H
InChI key
DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3