Merck
658022
Sigma-Aldrich
6-溴色酮-3-丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9BrO4
分子量:
297.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
181-185 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCC1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C12H9BrO4/c13-8-2-3-10-9(5-8)12(16)7(6-17-10)1-4-11(14)15/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
ZMALAWNLBXZMLK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)