Merck
657913
Sigma-Aldrich
2-氯-3-甲氧基苯甲腈
97%
别名:
2-氯间茴香腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3COC6H3(Cl)CN
分子量:
167.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
92-96 °C
官能团
chloro
nitrile
SMILES字符串
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)