Merck
657891
Sigma-Aldrich
3-(5-(2-(三氟甲基)苯基)呋喃-2-基)丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11F3O3
分子量:
284.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
69-73 °C
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-5,7H,6,8H2,(H,18,19)
InChI 密鑰
GUNVLEJSOWBDBS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)