Merck
657778
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-氨基-2-甲基-1-丙醇
97%
别名:
(2-羟基-1,1-二甲基乙基)氨基甲酸叔丁酯, 1,1-二甲基乙基-(2-羟基-1,1-二甲基乙基)氨基甲酸酯, 2-羟基-1,1-二甲基乙基)氨基甲酸-1,1-二甲基乙基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19NO3
分子量:
189.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
57-62 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)CO
InChI
1S/C9H19NO3/c1-8(2,3)13-7(12)10-9(4,5)6-11/h11H,6H2,1-5H3,(H,10,12)
InChI 密鑰
SBWYTQQSTIUXOP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)