Merck
657700
Sigma-Aldrich
N-苄基高哌嗪
97%
别名:
1-苄基-1,4-二氮杂环庚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N2
CAS号:
分子量:
190.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.547
密度
1.028 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C1CNCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-14-9-4-7-13-8-10-14/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
InChI 密鑰
JTJTYCPQUOROFM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)