Merck
657530
Sigma-Aldrich
3-((2′-氯-5′-(三氟甲基)苯氧基)甲基)苯硼酸
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11BClF3O3
分子量:
330.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
表单
solid
mp
212-216 °C
SMILES字符串
OB(O)c1cccc(COc2cc(ccc2Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C14H11BClF3O3/c16-12-5-4-10(14(17,18)19)7-13(12)22-8-9-2-1-3-11(6-9)15(20)21/h1-7,20-21H,8H2
InChI key
IRBNKOHBJCGIFU-UHFFFAOYSA-N
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)