Merck
657395
Sigma-Aldrich
3-(3′-甲氧基苄氧)苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H15BO4
分子量:
258.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
93-97 °C
SMILES 字串
COc1cccc(COc2cccc(c2)B(O)O)c1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-6-2-4-11(8-13)10-19-14-7-3-5-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI 密鑰
BLIXUNCSDKZOOX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)