Merck
657069
Sigma-Aldrich
4-羧基苯基三氟硼酸钾
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CC6H4BF3K
分子量:
228.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
>300 °C
SMILES 字串
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
InChI 密鑰
NMZCPMQLYMSRAD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)