Merck
65677
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(RP)-2-[2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲基苯基)膦]苯基]二茂铁基}乙基双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦
≥97%
别名:
(1S)-1-[(1R)-1-[双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦]乙基]-2-[2-[双(4-甲氧基-3,5-二甲苯基)膦]苯基]二茂铁(符合 CAS 标准), Walphos SL-W005-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H44F12FeO2P2
分子量:
1046.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
≥97%
表单
solid
光学纯度
ee: ≥99%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P(c3cc(C)c(OC)c(C)c3)c4ccccc4[C]5[CH][CH][CH][C]5[C@@H](C)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C47H39F12O2P2.C5H5.Fe/c1-25-15-34(16-26(2)42(25)60-6)63(35-17-27(3)43(61-7)28(4)18-35)41-14-9-8-11-40(41)39-13-10-12-38(39)29(5)62(36-21-30(44(48,49)50)19-31(22-36)45(51,52)53)37-23-32(46(54,55)56)20-33(24-37)47(57,58)59;1-2-4-5-3-1;/h8-24,29H,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChI key
LYSMTOMQQHQCKG-SYXKTQFYSA-N
一般描述
与 Solvias AG 联合销售
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)