Merck
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(二甲氨基)吡咯烷
95%
别名:
(3R)-N,N-二甲基-3-吡咯烷胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2
分子量:
114.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
光學活性
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
折射率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.1 °F - (External MSDS)
閃點(°C)
51.7 °C - (External MSDS)
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)