Merck
656437
Sigma-Aldrich
2,6-二氯吡啶-3-羧酸甲酯
97%
别名:
2,6-二氯烟酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5Cl2NO2
CAS号:
分子量:
206.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-3-5(8)10-6(4)9/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
IFVVGOJYWCHRCT-UHFFFAOYSA-N
應用
用氟化钾制成的无水亲核氟盐与芳基转移试剂实现以氟化物代替氯化物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Haoran Sun et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 528-529 (2007-01-26)
Fluoride relay is used to generate exceptionally nucleophilic fluoride reagents from KF on a time scale commensurate with radiotracer synthesis.